Fontos dokumentumok
NIST1113
Gilding metal 
NIST® SRM® 1113
Méret kiválasztása
1 DISC
306 000,00 Ft
306 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 DISC
306 000,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
306 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
grade
certified reference material
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of disk
gyártó/kereskedő neve
NIST®
technika/technikák
XRF: suitable
optical emission spectroscopy (OES): suitable
Formátum
matrix material
Általános leírás
This Standard Reference Material (SRM) is designed for use in optical emission, x-ray fluorescence and spectrochemical methods of analysis. For more information, please refer to the SDS and COA.
SRM 1113_cert
SRM 1113_SDS
Egyéb megjegyzések
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Copper (Cu), Zinc (Zn), Tin (Sn), Nickel (Ni), Iron (Fe), Lead (Pb), Phosphorus(P)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Jogi információk
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)