Fontos dokumentumok
Y0001423
Difloxacin hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
6-Fluoro-1-(4-fluorophenyl)-1,4-dihydro-7-(4-methylpiperazino)-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
difloxacin
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl.CN1CCN(CC1)c2cc3N(C=C(C(O)=O)C(=O)c3cc2F)c4ccc(F)cc4
InChI
1S/C21H19F2N3O3.ClH/c1-24-6-8-25(9-7-24)19-11-18-15(10-17(19)23)20(27)16(21(28)29)12-26(18)14-4-2-13(22)3-5-14;/h2-5,10-12H,6-9H2,1H3,(H,28,29);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JFMGBGLSDVIOHL-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)