Fontos dokumentumok
N1
General Purpose Viscosity Standard; UKAS ISO/IEC17025 and ISO 17034 certified
viscosity 0.9525 mPa.s (25 °C)
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
form
liquid
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
Paragon Scientific Ltd
viszkozitás
0.9525 mPa.s(25 °C)
Általános leírás
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Paragon General Viscosity Standards can be found on the Paragon Scientific webpage
This product is a certified reference material (CRM) certified to International Standards BS EN ISO / IEC 17025 and ISO 17034 under UKAS accreditation.
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
102.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
39 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)