Fontos dokumentumok
S3
General Purpose Viscosity Standard; UKAS ISO/IEC17025 and ISO 17034 certified
viscosity 3.291 mPa.s (25 °C)
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
Paragon Scientific Ltd
viszkozitás
3.291 mPa.s(25 °C)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formátum
mixture
Általános leírás
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Paragon General Viscosity Standards can be found on the Paragon Scientific webpage
This product is a certified reference material (CRM) certified to International Standards BS EN ISO / IEC 17025 and ISO 17034 under UKAS accreditation.
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
168.8 °F
Lobbanási pont (C)
76 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)