S200
General Purpose Viscosity Standard; UKAS ISO/IEC17025 and ISO 17034 certified
viscosity 392 mPa.s (25 °C)
Szinonimák:
Paragon General Viscosity Standards
About This Item
Javasolt termékek
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
Paragon Scientific Ltd
viszkozitás
392 mPa.s(25 °C)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Általános leírás
Alkalmazás
- Ion chromatography calibration: Utilizing a sulfate standard for IC helps in the precise calibration of ion chromatography equipment, which is essential for the accurate measurement of sulfate ions in various biological and environmental samples. This calibration is vital for studies in biochemistry where sulfate levels impact research outcomes.
Veszélyességi osztályok
Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)