Merck
PHL84088
Apoatropine hydrochloride
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
Atropamine hydrochloride, Atropyltropeine hydrochloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C17H21NO2 · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
307.82
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥90.0% (HPLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C17H21NO2.ClH/c1-12(13-6-4-3-5-7-13)17(19)20-16-10-14-8-9-15(11-16)18(14)2;/h3-7,14-16H,1,8-11H2,2H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RALAARQREFCZJO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)