Fontos dokumentumok
BCR355
ZnAl4 (trace elements)
BCR®, certified reference material, disc
Szinonimák:
Aluminum-zinc alloy
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Ügynökség
BCR®
form
disc
gyártó/kereskedő neve
JRC
alkalmazás(ok)
general analytical
format
matrix material
kiszállítva
wet ice
Analízis megjegyzés
For more information please see:
BCR355
Jogi információk
BCR is a registered trademark of European Commission
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)