Fontos dokumentumok
ERMDA477IFCC
Human serum (anti-ß2-glycoprotein I IgG)
certified reference material, ERM®
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.77
grade
certified reference material
Ügynökség
ERM®
gyártó/kereskedő neve
JRC
alkalmazás(ok)
clinical testing
tárolási hőmérséklet
-65 to -96°C
Analízis megjegyzés
For more information please click on the below product number:
ERMDA477IFCC
Jogi információk
ERM is a registered trademark of European Commission
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)