Fontos dokumentumok
ERMBF433A
Maize GMO Standard DAS-40278-9
0% DAS-40278-9, for the detection of GMO Maize (DAS-40278-9) with PCR
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
minőség
for the detection of GMO Maize (DAS-40278-9) with PCR
gyártó/kereskedő neve
JRC
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
matrix material
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Certified for the mass fraction of DAS-40278-9 maize
Analízis megjegyzés
For more information please see:
ERMBF433A
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3