Fontos dokumentumok
ERMBF411G
Maize GMO Standard ERM-BF411
ERM®, certified reference material, 100% Bt-176, for the detection of GMO maize (Br-176) with PCR
Szinonimák:
GMO Standard ERM-BF411, Maize Bt-176
About This Item
UNSPSC kód:
85151701
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
Ügynökség
ERM®
minőség
for the detection of GMO maize (Br-176) with PCR
gyártó/kereskedő neve
JRC
alkalmazás(ok)
food and beverages
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Analízis megjegyzés
For more information please click on the below product number:
ERMBF411G
Jogi információk
ERM is a registered trademark of European Commission
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)