Fontos dokumentumok
ERMBF415A
Maize GMO Standard ERM-BF415
ERM®, certified reference material, 0% NK603, for the detection of GMO maize (NK603) with PCR
Szinonimák:
GMO Standard ERM-BF415, Maize NK603
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Ügynökség
ERM®
minőség
for the detection of GMO maize (NK603) with PCR
összetétel
genetically modified NK603 maize, 0%
gyártó/kereskedő neve
JRC
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
matrix material
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Analízis megjegyzés
For available alternative products, please see:
https://www.sigmaaldrich.com/catalog/substance/maizegmostandardermbf4151234598765?lang=en&region=GB
For more information please see:
ERMBF415A
Jogi információk
ERM is a registered trademark of European Commission
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)