Fontos dokumentumok
ERMBF418A
Maize GMO Standard 1507
0% 1507, for the detection of GMO Maize (1507) with PCR
Szinonimák:
GMO Standard ERM-418
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
termékcsalád
BioChemika
minőség
for the detection of GMO Maize (1507) with PCR
összetétel
genetically modified 1507 maize, 0%
gyártó/kereskedő neve
JRC
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
matrix material
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Analízis megjegyzés
For more information please see:
ERMBF418A
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)