ERMBF410CP
Soya Bean GMO Standard GTS 40-3-2
0.1% GTS 40-3-2, ERM®, certified reference material
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Ügynökség
ERM®
minőség
0.1% GTS 40-3-2
gyártó/kereskedő neve
JRC
alkalmazás(ok)
food and beverages
format
matrix material
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Analízis megjegyzés
For more information please see:https://crm.jrc.ec.europa.eu/p/q/ERM-BF410CP/ERM-BF410cp-GTS-40-3-2-SOYA-BEAN-level-1-nominal-0-1-GMO/ERM-BF410cp
Jogi információk
ERM is a registered trademark of European Commission
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)