Fontos dokumentumok
ERMBF413EK
Maize GMO Standard ERM-BF413
2% MON 810, for the detection of GMO maize (MON 810) with PCR
Szinonimák:
GMO Standard ERM-BF413, Maize MON 810
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
minőség
for the detection of GMO maize (MON 810) with PCR
összetétel
genetically modified MON 810 maize, 2%
gyártó/kereskedő neve
JRC
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
format
matrix material
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Analízis megjegyzés
For more information please see:
ERMBF413EK
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)