Fontos dokumentumok
ERMBF434B
Rapeseed 73496 GMO standard ERM-BF434
ERM®, certified reference material, nominal 100% GMO
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Ügynökség
ERM®
gyártó/kereskedő neve
JRC
alkalmazás(ok)
food and beverages
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
matrix material
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Certified for the 73496 rapeseed mass fraction.
Analízis megjegyzés
For more information please see:
ERMBF434B
Jogi információk
ERM is a registered trademark of European Commission
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3