COND50
Conductivity Standard - 50 μmhos/cm
certified reference material
Szinonimák:
50 μmhos/cm Conductivity Calibration Standard
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
100
300
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
gyártó/kereskedő neve
RTC COND-50-0.500
koncentráció
in H2O
alkalmazás(ok)
environmental
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Related Categories
Általános leírás
All information regarding the use of this CRM including traceability, homogeneity, expiration and safety is available on the certificate of analysis (CoA).
The sample is delivered as a 500 mL whole volume.
Alkalmazás
Egyéb megjegyzések
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)