N35
General Purpose Viscosity Standard; UKAS ISO/IEC17025 and ISO 17034 certified
viscosity 55.36 mPa.s (25 °C)
Szinonimák:
UKAS ISO/IEC17025 Certified Viscosity Standard
About This Item
Javasolt termékek
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
Paragon Scientific Ltd
viszkozitás
55.36 mPa.s(25 °C)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
mixture
Általános leírás
Viscosity standards are specifically designed, tested and certified for the calibration, verification and certification of glass capillary viscometers and other viscosity measuring equipment where the precise control of temperature is required.
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Kinematic & dynamic viscosity given at all temperatures.
- Standard Pack Size 500 ml, available also in 5 L.
- Fully traceable to national standards.
- Ensures full compliance to ASTM & IP test method protocol.
- Tamper-evident security packaging.
- Shelf life of 2 years.
Veszélyességi osztályok
Asp. Tox. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)