Fontos dokumentumok
C2360000
Clomipramine hydrochloride
for microbiological assay, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
3-Chloro-10,11-dihydro-N,N-dimethyl-5H-dibenz[b,f]azepine-5-propanamine hydrochloride, Anafranil hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
clomipramine
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl.CN(C)CCCN1c2ccccc2CCc3ccc(Cl)cc13
InChI
1S/C19H23ClN2.ClH/c1-21(2)12-5-13-22-18-7-4-3-6-15(18)8-9-16-10-11-17(20)14-19(16)22;/h3-4,6-7,10-11,14H,5,8-9,12-13H2,1-2H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WIMWMKZEIBHDTH-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... SLC6A4(6532)
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Central nervous system,Cardiovascular
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)