Fontos dokumentumok
PHR1720
Clomipramine hydrochloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
Clomipramine hydrochloride, 3-Chloro-10,11-dihydro-N,N-dimethyl-5H-dibenz[b,f]azepine-5-propanamine hydrochloride, Anafranil hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to BP
traceable to Ph. Eur. C2360000
traceable to USP 1140427
API-család
clomipramine
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 1 g
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
Cl.CN(C)CCCN1c2ccccc2CCc3ccc(Cl)cc13
InChI
1S/C19H23ClN2.ClH/c1-21(2)12-5-13-22-18-7-4-3-6-15(18)8-9-16-10-11-17(20)14-19(16)22;/h3-4,6-7,10-11,14H,5,8-9,12-13H2,1-2H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WIMWMKZEIBHDTH-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... SLC6A4(6532)
Általános leírás
Clomipramine hydrochloride is one of the dibenzazepine tricyclic antidepressants that inhibits noradrenalin and serotonin reuptake in central nervous system. It also shows antimuscarinic properties.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Central nervous system,Cardiovascular
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3