Fontos dokumentumok
C2180000
Cinnarizine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
1-trans-Cinnamyl-4-diphenylmethylpiperazine
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
cinnarizine
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
C1CN(CCN1C\C=C\c2ccccc2)C(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C26H28N2/c1-4-11-23(12-5-1)13-10-18-27-19-21-28(22-20-27)26(24-14-6-2-7-15-24)25-16-8-3-9-17-25/h1-17,26H,18-22H2/b13-10+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DERZBLKQOCDDDZ-JLHYYAGUSA-N
Géninformáció
human ... CACNA1C(775) , CACNA1D(776) , CACNA1F(778) , CACNA1S(779) , HRH1(3269)
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)