Fontos dokumentumok
BP725
Alverine citrate
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Szinonimák:
Alverine citrate salt, N-Ethyl-3,3′-diphenyldipropylamine, NSC 35459
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
alverine
form
crystalline powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
BP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
SMILES string
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O.CCN(CCCc1ccccc1)CCCc2ccccc2
InChI
1S/C20H27N.C6H8O7/c1-2-21(17-9-15-19-11-5-3-6-12-19)18-10-16-20-13-7-4-8-14-20;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h3-8,11-14H,2,9-10,15-18H2,1H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RYHCACJBKCOBTJ-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... HNF4A(3172) , HTR1A(3350)
Általános leírás
Alkalmazás
Also used in monographs such as:
- Synergism with fluconazole against Saccharomyces cerevisiae and Candida albicans
- Efficacy of combination with simeticone on abdominal pain associated with irritable bowel syndrome
- Nutrient-sensitized screening for drugs that shift energy metabolism from mitochondrial respiration to glycolysis
- Drug effects viewed from a signal transduction network perspective
- Enhanced cytotoxic effect of proteasome inhibitor MG132
- Mechanism of action on phasic smooth muscles
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)