Fontos dokumentumok
BP505
Promethazine sulfoxide
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Szinonimák:
(2RS)-N,N-Dimethyl-1-(10H-phenothiazin-10-yl)propan-2-amine S-oxide, Promethazine 5-sulfoxide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C17H20N2OS
CAS-szám:
Molekulatömeg:
300.42
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
promethazine
Forma
solid
minőség
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
BP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[S]1(=O)c2c(cccc2)N(c3c1cccc3)CC(N(C)C)C
InChI
1S/C17H20N2OS/c1-13(18(2)3)12-19-14-8-4-6-10-16(14)21(20)17-11-7-5-9-15(17)19/h4-11,13H,12H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OWTCLFIFAFHQIX-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Promethazine sulfoxide BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Promethazine Oral Solution
  • Promethazine Injection
  • Kiszerelés
    Unit quantity: 25 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Egyéb megjegyzések
    Sales restrictions may apply.
    Tárolási osztály kódja
    11 - Combustible Solids
    WGK
    WGK 3
    Not applicable
    Válasszon a legfrissebb verziók közül:
    Analitikai tanúsítványok (COA)