BP090
Codeine phosphate
British Pharmacopoeia (BP) Assay Standard
Szinonimák:
Codeine phosphate hemihydrate
About This Item
Javasolt termékek
gyártó/kereskedő neve
BP
drug control
estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Also used in monographs such as:
Kiszerelés
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)