Fontos dokumentumok
BCR465
Rice flour (amylose, low level)
BCR®, certified reference material
About This Item
UNSPSC kód:
85151701
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Ügynökség
BCR®
gyártó/kereskedő neve
JRC
Formátum
matrix material
tárolási hőmérséklet
−20°C
Analízis megjegyzés
For more information please see:
BCR465
Egyéb megjegyzések
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Antibiotics: Amylose
Matrix Group: Cereals, Bread, Rice and Maize
Jogi információk
BCR is a registered trademark of European Commission
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3