Fontos dokumentumok
BCR166
Latex spheres
BCR®, certified reference material, 4.8 μm particle size
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Ügynökség
BCR®
leírás
parameter of the calibration line 4.821 0.019
form
particles
gyártó/kereskedő neve
JRC
részecskeméret
4.8 μm
alkalmazás(ok)
general analytical
format
neat
Általános leírás
Nominal 4.8 μm latex (0.2 % solids)
Kiszerelés
Vial containing 2 mL of an aqueous suspension of latex spheres.
Analízis megjegyzés
For more information please see:
BCR166
Jogi információk
BCR is a registered trademark of European Commission
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)