Fontos dokumentumok
B3426
Bile salts mixture
suitable for microbiology
Szinonimák:
Bile acids sodium salt, cholic acid-deoxycholic acid sodium salt mixture
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
non-sterile
Minőségi szint
form
powder
kiszerelés
pkg of 100 g
veszteség
≤6% loss on drying
szín
yellow to brownish-yellow
pH
7±0.5
oldhatóság
distilled water: freely soluble
alkalmazás(ok)
microbiology
tárolási hőmérséklet
10-30°C
Általános leírás
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.