B0490000
Benzarone
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
(2-Ethylbenzofuran-3-yl)(4-hydroxyphenyl)methanone, NSC 82134
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
benzarone
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C17H14O3/c1-2-14-16(13-5-3-4-6-15(13)20-14)17(19)11-7-9-12(18)10-8-11/h3-10,18H,2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RFRXIWQYSOIBDI-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)