Fontos dokumentumok
ARK2140
SAFC
Squalene
redistilled, from animal
Gyógyszeripari előállítás
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C30H50
CAS-szám:
Molekulatömeg:
410.72
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116011
biológiai forrás
animal
Minőségi szint
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C30H50/c1-25(2)15-11-19-29(7)23-13-21-27(5)17-9-10-18-28(6)22-14-24-30(8)20-12-16-26(3)4/h15-18,23-24H,9-14,19-22H2,1-8H3/b27-17+,28-18+,29-23+,30-24+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YYGNTYWPHWGJRM-AAJYLUCBSA-N
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Asp. Tox. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)