Merck
Y0002131
Squalene
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
2,6,10,15,19,23-Hexamethyl-2,6,10,14,18,22-tetracosahexaene
About This Item
Lineáris képlet:
[(CH3)2C[=CHCH2CH2C(CH3)]2=CHCH2-]2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
410.72
Beilstein:
1728919
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
Minőségi szint
API-család
squalene
gyártó/kereskedő neve
EDQM
törésmutató
n20/D 1.494 (lit.)
bp
285 °C/25 mmHg (lit.)
mp
−75 °C (lit.)
sűrűség
0.858 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)=CCCC(C)=CCCC(C)=CCC\C=C(/C)CCC=C(C)CCC=C(C)C
InChI
1S/C30H50/c1-25(2)15-11-19-29(7)23-13-21-27(5)17-9-10-18-28(6)22-14-24-30(8)20-12-16-26(3)4/h15-18,23-24H,9-14,19-22H2,1-8H3/b27-17+,28-18+,29-23+,30-24+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YYGNTYWPHWGJRM-AAJYLUCBSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Squalene EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Kiszerelés
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Asp. Tox. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)