P0914
Protein standard
Micro Standard, liquid
Szinonimák:
Albumin from bovine serum, protein standard
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bovine
Minőségi szint
form
liquid
tartalmaz
0.05% sodium azide as preservative
kiszerelés
ampule of 1 mL
technika/technikák
ELISA: suitable
szín
clear colorless
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
bovine ... ALB(280717)
Alkalmazás
- as a standard in the quantification of protein release by bicinchoninic acid assay
- as a standard in the quantification of urea by Bradfordassay
- as a molecular size marker for the quantification of protein by native polyacrylamide gel electrophoresis
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
Alkalmasság
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Rapid trypsin digest kit yields reliable results in less than 2 hours for mass spectrometry analysis.
Protocols
Standard eljárás az oldat teljes fehérjekoncentrációjának mennyiségi meghatározására a BCA-módszerrel.
A módosított Lowry-féle fehérjemeghatározási eljárás szabványosítása.
To standardize a procedure for the determination of protein by modified Lowry.
To determine protein content, the Warburg-Christian method refers to measuring protein samples at 280 nm using a spectrophotometer.
Related Content
Protein quantification methods, reagents, and immunoassay technology for accurately measuring the protein concentrations in a variety of samples.
Fehérje mennyiségi meghatározási módszerek, reagensek és immunoassay technológia a fehérjekoncentrációk pontos méréséhez különböző mintákban.