Fontos dokumentumok
05138
Millipore
Vegetable Extract
suitable for microbiology
Szinonimák:
Meat extract replacement
About This Item
UNSPSC kód:
41106212
NACRES:
NA.85
sterilitás
non-sterile
Minőségi szint
form
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
összetétel
amino-nitrogen, ≥3%
total nitrogen (N), ≥9%
szennyeződések
≤15% ash
veszteség
≤7.0% loss on drying
pH
7.0±0.5 (25 °C, 2% in H2O)
oldhatóság
H2O: 2%, clear, light yellow
alkalmazás(ok)
food and beverages
vitamins, nutraceuticals, and natural products
microbiology
Általános leírás
Vegetable extract is a meat-free alternative to traditional peptones. With a wide distribution of peptides it meets the requirements for replacing Peptone from meat, enzymatic digest (Cat. No. 82962) to yield maximum growth of fastidious microorganisms.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.