Merck
94438
Millipore
Mannitol Disks
suitable for microbiology, Sterile filter paper discs impregnated with mannitol
Szinonimák:
Carbohydrate discs
About This Item
UNSPSC kód:
41171621
NACRES:
NA.85
Minőségi szint
sterilitás
sterile
termékcsalád
BioChemika
form
disc
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
kiszerelés
pkg of 10 × 25 discs
technika/technikák
microbe id | utilization test: suitable
alkalmazás(ok)
clinical testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical
microbiology
tárolási hőmérséklet
2-8°C
alkalmasság
Citrobacter spp.
Enterobacter spp.
Escherichia coli
Klebsiella spp.
Salmonella spp.
Serratia spp.
Shigella spp.
bacteria
Általános leírás
The mannitol fermentation test is based on the fermentation ability of mannitol which results in the production of acid as end product, the pH of the liquid basal medium will drop and an indicator change the color to red. Some organisms produce additional CO2 gas which can be made visible with a Durham’s tube. Mannitol can be used to differentiate Enterobacteriaceae, Staphylococcus aureus, and also other microorganisms.
Alkalmazás
Mannitol Discs are recommended to detect mannitol fermenting bacteria in food and environmental samples. They find their application in various sectors such as the food and dairy industry, water industry, pharmaceutical laboratory testing, cosmetic industry, environmental and sanitary testing, clinical diagnostic, etc.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
A Clostridium perfringens az alulfőzött vagy nem megfelelően sterilizált konzervekben és a vízben okozhat fertőzést. Ismerje meg e kórokozó kimutatását, azonosítását és megkülönböztetését.
Clostridium perfringens can cause contamination in undercooked or improperly sterilized canned foods and water. Learn to detect, identify, and differentiate this pathogen.
Salmonella, with 2,300+ serotypes, causes half of food-borne illnesses, often from dairy, poultry, and eggs.
Protocols
Listeria is a public health concern, affecting elderly, pregnant, newborns, and immunocompromised individuals.