Merck
80507
Millipore
Bile esculin disks
suitable for microbiology
Szinonimák:
Esculin Bile Disks
About This Item
UNSPSC kód:
41171621
NACRES:
NA.85
termékcsalád
BioChemika
Minőségi szint
Forma
disc
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
microbe id | specific enzyme detection: suitable
alkalmazás(ok)
clinical testing
food and beverages
microbiology
tárolási hőmérséklet
2-8°C
alkalmasság
Streptococcus spp.
Általános leírás
Used for rapid detection of esculin hydrolysis in presence of bile for differentiating group D streptococci from non-group D streptococci. Group D streptococci hydrolyzes the esculin to esculetin and dextrose. Esculetin reacts with an iron salt such as ferric citrate to form a blackish-brown colored complex.
Komponensek
Sterile filter paper discs (50 pcs, diameter 6 mm) impregnated with esculin.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
For microbiologists the most fundamental stain was developed in 1884 by the Danish bacteriologist Hans Christian Gram.