Fontos dokumentumok
933864
Dimethyl isosorbide
BioRenewable, anhydrous, DMF and NMP substitute, ≥99%
Szinonimák:
Isosorbide dimethyl ether, 1,4:3,6-Dianhydrosorbitol 2,5-dimethyl ether, 1,4:3,6-Dianhydro-2,5-di-O-methyl-D-glucitol, 2,5-Di-O-methyl-1,4:3,6-dianhydro-D-glucitol, DMI
Teszt
≥99%
form
liquid
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
szín
colorless
törésmutató
n20/D 1.461 (lit.)
bp
93-95 °C/0.1 mmHg (lit.)
sűrűség
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
CO[C@H]1COC2[C@@H](COC12)OC
InChI
1S/C8H14O4/c1-9-5-3-11-8-6(10-2)4-12-7(5)8/h5-8H,3-4H2,1-2H3/t5-,6+,7-,8-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MEJYDZQQVZJMPP-ULAWRXDQSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Polymer membranes preparation
- Peptide synthesis
- Cross-coupling reactions
- Co-solvent to improve solubility of nonpolar compounds
- Lithium battery recycling
Tulajdonságok és előnyök
- Bio-based
- Made from Renewable Resource - straw
- Non-toxic solvent
- Non-irritation
- Biodegradability
- High solubility potential
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
240.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
116 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Related Content
Why should you have to choose between solvents that are ecological and those that are reliable? Enjoy both at once with our biorenewable and greener solutions. Cyrene™ solvent is a new dipolar aprotic alternative to common REACH restricted solvents, such as N methyl-2-pyrrolidone (NMP) and Dimethylformamide (DMF).