Merck
21856
Supelco
Carbonate ionophore IV solution
in THF (50 mg/0.5 mL), Selectophore
Szinonimák:
4-Butyl-α,α,α-trifluoroacetophenone
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H13F3O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
230.23
Beilstein:
2105281
MDL-szám:
UNSPSC kód:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.61
grade
for ion-selective electrodes
Minőségi szint
termékcsalád
Selectophore
koncentráció
in THF (50 mg/0.5 mL)
SMILES string
CCCCc1ccc(cc1)C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C12H13F3O/c1-2-3-4-9-5-7-10(8-6-9)11(16)12(13,14)15/h5-8H,2-4H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XIVOMWSWGCFRNB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Alkalmazás
Carbonate ionophore IV solution (4-Butyl-a,a,a-trifluoroacetophenone) was used in optimization of liquid membrane-cellophane electrodes to develop a carbonate-selective electrode for direct measurement of CO2 at physiological pH.
Kiszerelés
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Fizikai forma
solution in 0.5 mL tetrahydrofuran
Egyéb megjegyzések
Lipophilic, neutral ionophore for the determination of carbonate and hydroxide with solvent polymeric membrane electrodes
Jogi információk
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
1.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-17 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Johan Bobacka et al.
Biosensors & bioelectronics, 18(2-3), 245-253 (2002-12-18)
A carbonate ion-selective electrode for determination of total carbon dioxide species such as carbon dioxide, bicarbonate and carbonate with reduced interference from salicylate is described. Derivatives of trifluoroacetophenone were used as neutral carriers for carbonate. A polymer-free liquid carbonate-selective membrane
Role of trifluoroacetophenone solvents and quaternary ammonium salts in carbonate-selective liquid membrane electrodes
Meyerhoff, M.E., et al.
Analytical Chemistry, 59 (1), 144-150 (1987)
O Dinten et al.
Analytical chemistry, 63(6), 596-603 (1991-03-15)
On the basis of previously reported correlations between the lipophilicity of membrane components, their partition coefficient between the membrane and the sample, and the lifetime of corresponding neutral-carrier-based sensors, the lipophilicities of ionophores and plasticizers in analytically relevant ion-selective electrodes