Fontos dokumentumok
93203
Carbamazepine 10,11-epoxide
analytical standard
Szinonimák:
1a,10b-Dihydro-6H-dibenzo(b,f)oxireno[d]azepine-6-carboxamide
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (HPLC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
NC(=O)N1c2ccccc2C3OC3c4ccccc14
InChI
1S/C15H12N2O2/c16-15(18)17-11-7-3-1-5-9(11)13-14(19-13)10-6-2-4-8-12(10)17/h1-8,13-14H,(H2,16,18)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZRWWEEVEIOGMMT-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)