Fontos dokumentumok
33670
BDE No 47 solution
50 μg/mL in isooctane, analytical standard
Szinonimák:
2,2′,4,4′-Tetrabromodiphenyl ether solution, 2,2′,4,4′-TetraBDE, PBDE 47
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
koncentráció
50 μg/mL in isooctane
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
environmental
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Brc1ccc(Oc2ccc(Br)cc2Br)c(Br)c1
InChI
1S/C12H6Br4O/c13-7-1-3-11(9(15)5-7)17-12-4-2-8(14)6-10(12)16/h1-6H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XYBSIYMGXVUVGY-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Egyéb megjegyzések
The standard should be transferred to a clean and appropriate vial or flask using clean pipettes or micro pipettes. The vial should be immediately capped to avoid any loss or evaporation of the solvent.
After opening the ampoule, the standard should not be stored or kept in the ampoule. To preserve the integrity of the product, the standard should be transferred to an appropriate vial that must be capped and stored according to the recommendation on the Certificate of Analysis.
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
10.4 °F
Lobbanási pont (C)
-12 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?