Fontos dokumentumok
91332
2,4,5-Trichlorophenol
purum, ≥95.0% (GC)
Szinonimák:
TCP
About This Item
Javasolt termékek
grade
purum
Minőségi szint
Teszt
≥95.0% (GC)
Forma
powder
bp
248 °C/740 mmHg (lit.)
mp
64-67 °C
67-69 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
SMILES string
Oc1cc(Cl)c(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C6H3Cl3O/c7-3-1-5(9)6(10)2-4(3)8/h1-2,10H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LHJGJYXLEPZJPM-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
271.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
133.0 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?