Fontos dokumentumok
78855
Supelco
Redox standard
465 mV
Szinonimák:
Redox Potential Standard
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
leírás
redox potential: 465 mV ±5 mV, 25°C
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
alkalmazás(ok)
environmental
pharmaceutical
format
mixture
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
This Redox standard has a potential of 465 mV ±5 mV. It refers to the potential of the platinum electrode versus the Ag/AgCl reference electrode in 3M potassium chloride.
Alkalmazás
Redox standard acts as a control standard rather than a calibration standard which controls the functionality of the sensing and reference electrodes.
Tulajdonságok és előnyök
  • Broad range of values
  • Very high specifications (±5mV)
  • Detailed safety data sheet (SDS) available
  • Certified with proven verifiable accuracy and uncertainty of measurement
  • Guaranteed stability throughout its entire shelf life
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)