Fontos dokumentumok
13198
Supelco
Redox standard
250 mV
Szinonimák:
250 mV 500ml Redox standard, Redox standard 250 mV
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
leírás
redox potential: 250 mV ±5 mV, 25°C
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
alkalmazás(ok)
environmental
pharmaceutical
format
mixture
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
This Redox standard has a potential of 250 mV ±5 mV. It refers to the potential of the platinum electrode versus the Ag/AgCl reference electrode in 3M potassium chloride.
Alkalmazás
Redox standard acts as a control standard rather than a calibration standard which controls the functionality of the sensing and reference electrodes.
Tulajdonságok és előnyök
  • Broad range of values
  • Very high specifications (±5mV)
  • Detailed safety data sheet (SDS) available
  • Certified with proven verifiable accuracy and uncertainty of measurement
  • Guaranteed stability throughout its entire shelf life
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)