Fontos dokumentumok
72587
Nitrite ion standard solution
0.01 M NO2-, for ion-selective electrodes
Szinonimák:
Sodium nitrite solution
About This Item
Javasolt termékek
grade
for ion-selective electrodes
Minőségi szint
Forma
solution
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
koncentráció
0.01 M NO2-
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Na+].[O-]N=O
InChI
1S/HNO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)