Fontos dokumentumok
69745
δ-Tocotrienol
analytical standard
Szinonimák:
(R)-δ-Tocotrienol, 8-Methyltocotrienol, [R-(E,E)]-3,4-Dihydro-2,8-dimethyl-2-(4,8,12-trimethyl-3,7,11-tridecatrienyl)-2H-1-benzopyran-6-ol
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Elaeis guineensis
Minőségi szint
grade
analytical standard
Teszt
≥97.0% (HPLC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
szín
colorless to amber
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
vitamins, nutraceuticals, and natural products
format
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC[C@]1(C)CCc2cc(O)cc(C)c2O1
InChI
1S/C27H40O2/c1-20(2)10-7-11-21(3)12-8-13-22(4)14-9-16-27(6)17-15-24-19-25(28)18-23(5)26(24)29-27/h10,12,14,18-19,28H,7-9,11,13,15-17H2,1-6H3/b21-12+,22-14+/t27-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ODADKLYLWWCHNB-LDYBVBFYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
- Food samples of vegetable origin by high performance liquid chromatography-fluorescene detection (HPLC-FLD).
- Chicken meat samples by LC-FLD.
- Cereals by normal phase HPLC-FLD.
- Rice bran samples by one-step equilibrium extraction method coupled to reversed-phase HPLC combined with dual wavelength ultraviolet-visible (UV-Vis) detector.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?