Merck
59828
Sigma-Aldrich
Chromotropic acid disodium salt dihydrate
reagent grade, ≥95.0%
Szinonimák:
1,8-Dihydroxynaphthalene-3,6-disulfonic acid disodium salt, 4,5-Dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid disodium salt
About This Item
Lineáris képlet:
(HO)2C10H4(SO3Na)2·2H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
400.29
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
NACRES:
NA.22
grade
reagent grade
Minőségi szint
Teszt
≥95.0%
szennyeződések
8-10% water
mp
>300 °C (lit.)
funkcionális csoport
sulfonic acid
SMILES string
O.O.[Na+].[Na+].Oc1cc(cc2cc(cc(O)c12)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C10H8O8S2.2Na.2H2O/c11-8-3-6(19(13,14)15)1-5-2-7(20(16,17)18)4-9(12)10(5)8;;;;/h1-4,11-12H,(H,13,14,15)(H,16,17,18);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QUEAKWJKJBFNEG-UHFFFAOYSA-L
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)