Fontos dokumentumok
54752
Methyl 4-hydroxybenzoate
tested according to Ph. Eur.
Szinonimák:
Methylis parahydroxybenzoas, p-Hydroxybenzoic acid methyl ester, Methyl paraben, NIPAGIN
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
Teszt
99.7%
Forma
solid
mp
125-128 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
COC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5,9H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LXCFILQKKLGQFO-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
rat ... Ar(24208)
Alkalmazás
- Single crystal, Hirshfeld surface and theoretical analysis of methyl 4-hydroxybenzoate, a common cosmetic, drug and food preservative-Experiment versus theory.: This research provides a detailed analysis of the crystal structure of Methyl 4-hydroxybenzoate, offering insights into its stability and effectiveness as a preservative in various applications, including cosmetics and pharmaceuticals (Sharfalddin et al., 2020).
- Photostabilization of papaverine hydrochloride solutions.: This article explores the role of Methyl 4-hydroxybenzoate in enhancing the photostability of papaverine hydrochloride solutions, crucial for maintaining the efficacy of this pharmaceutical under exposure to light (Piotrowska et al., 2010).
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
334.4 °F
Lobbanási pont (C)
168 °C
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?