Fontos dokumentumok
54746
Mefluidide
PESTANAL®, analytical standard
Szinonimák:
5′-(1,1,1-Trifluoromethanesulfonamido)acet-2′,4′-xylidide, 5-Acetamido-2,4-dimethyltrifluoromethanesulfonanilide, N-[2,4-Dimethyl-5-[[(trifluoromethyl)sulfonyl]amino]phenyl]acetamide
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
PESTANAL®
Teszt
≥98.0% (HPLC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
összetétel
carbon content, 41.73-43.43%
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
CC(=O)Nc1cc(NS(=O)(=O)C(F)(F)F)c(C)cc1C
InChI
1S/C11H13F3N2O3S/c1-6-4-7(2)10(5-9(6)15-8(3)17)16-20(18,19)11(12,13)14/h4-5,16H,1-3H3,(H,15,17)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OKIBNKKYNPBDRS-UHFFFAOYSA-N
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?