Merck
36123
Supelco
Chlorbensid
PESTANAL®, analytical standard
Szinonimák:
4-Chlorobenzyl 4-chlorophenyl sulfide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C13H10Cl2S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
269.19
Beilstein:
2505694
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
PESTANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
Clc1ccc(CSc2ccc(Cl)cc2)cc1
InChI
1S/C13H10Cl2S/c14-11-3-1-10(2-4-11)9-16-13-7-5-12(15)6-8-13/h1-8H,9H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZHLKXBJTJHRTTE-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Chlorbensid is an organochlorine pesticide widely used in agriculture.
Alkalmazás
Chlorbensid may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in human urine, horticultural samples, water, and soil samples by various chromatography techniques.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Jogi információk
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
On-line solid-phase extraction coupled to supercritical fluid chromatography with diode array detection for the determination of pesticides in water.
Bernal JL, et al.
Journal of Chromatography A, 754(1-2), 145-157 (1996)
Possibilities of gas chromatography-atomic emission detection in pesticide multiresidue analysis Application to herbicide analysis in soils.
Bernal JL, et al.
Journal of Chromatography A, 754(1-2), 245-256 (1996)
A solid phase extraction method for the screening and determination of pyrethroid metabolites and organochlorine pesticides in human urine.
Colume A, et al.
Rapid Communications in Mass Spectrometry, 15(21), 2007-2013 (2001)
Jean Boutonnat et al.
BMC cancer, 5, 120-120 (2005-09-21)
PKH67 labelling was compared for classical proliferation assessment (using S phase evaluation) to analyse the cell proliferation of 29 AML patients treated or not with various drugs. Among these drugs, the effect of tetrapeptide AcSDKP or AcSDKP-NH2 on AML cells
Semiautomatic method for the screening and determination of 23 organochlorine pesticides in horticultural samples by gas chromatography with electron-capture detection.
Colume A, et al.
Journal of Chromatography A, 849(1), 235-243 (1999)