Fontos dokumentumok
49817
Pyrrole
analytical standard
Szinonimák:
Azole, Divinylenimine, Imidole
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
2.31 (vs air)
Teszt
≥98.0% (GC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
szennyeződések
≤98.0% water
törésmutató
n20/D 1.508 (lit.)
n20/D 1.508-1.511
bp
131 °C (lit.)
mp
−23 °C (lit.)
sűrűség
0.967 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
c1cc[nH]c1
InChI
1S/C4H5N/c1-2-4-5-3-1/h1-5H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KAESVJOAVNADME-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
96.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
36 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)