48911-U
ProClin™ 300
ProClin™ preservative for use in IVD manufacturing, CMIT/MIT 3%, Method Development Kit, pkg of 3 × 5 mL each (three different lots)
Szinonimák:
3% solution of 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
form
liquid
eltarthatósági idő
3 yr
tartalmaz
Alkyl Carboxylate
összetétel
CMIT/MIT, 3%
kiszerelés
pkg of 3 × 5 mL each (three different lots)
parameter
operating temperature at <45 °C
matrix
Modified glycol
operating pH range
2.5-8.5
pH
4.1(at 100 g/l)
bp
189 °C/1013 hPa
mp
-40 °C
oldhatóság
water: soluble
sűrűség
1.030 g/cm3
Alkalmazás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?