Fontos dokumentumok
46037
Cyphenothrin
PESTANAL®, analytical standard, sum of isomers
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
leírás
mixture of cis and trans isomers
termékcsalád
PESTANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
Formátum
neat
SMILES string
C\C(C)=C\C1C(C(=O)OC(C#N)c2cccc(Oc3ccccc3)c2)C1(C)C
InChI
1S/C24H25NO3/c1-16(2)13-20-22(24(20,3)4)23(26)28-21(15-25)17-9-8-12-19(14-17)27-18-10-6-5-7-11-18/h5-14,20-22H,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FJDPATXIBIBRIM-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Animal fat samples by ultra-high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (UHPLC-MS/MS) equipped with electrospray ionization (ESI) and multiple reaction monitoring (MRM) mode of detection.
- Indoor air by passive sampling using Tenax Tenax® tubes followed by thermal desorption gas chromatography-mass spectrometry (TD-GC-MS).
- Urine samples by GC-MS with electron impact (EI) ionization.
- Fruit matrices by HPLC with ultraviolet (UV) detection.
Cyphenothrin may be used as a reference standard for the identification of cyphenothrin in:
- Animal fat samples by ultra-high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (UHPLC-MS/MS) equipped with electrospray ionization (ESI) and multiple reaction monitoring (MRM) mode of detection.
- Indoor air by passive sampling using Tenax® TA tubes followed by thermal desorption gas chromatography-mass spectrometry (TD-GC-MS).
- Urine samples by GC-MS with electron impact (EI) ionization.
- Fruit matrices by HPLC with ultraviolet (UV) detection.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)