Fontos dokumentumok
45696
Triazophos
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
PESTANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCOP(=S)(OCC)Oc1ncn(n1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H16N3O3PS/c1-3-16-19(20,17-4-2)18-12-13-10-15(14-12)11-8-6-5-7-9-11/h5-10H,3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AMFGTOFWMRQMEM-UHFFFAOYSA-N
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
Test your food for fipronil contamination using our analytical standards, certified reference materials, solvents, and columns for analysis.